Biologische veiligheidskasten, klasse II, Herasafe™ 2025
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
51033311 51033312 51033313 51033314 51033315 51033316 51033317 51033318
135-2786EA 14000 EUR
135-2786 135-2787 135-2788 135-2789 135-2790 135-2791 135-2792 135-2793
Biologische veiligheidskasten, klasse II, Herasafe™ 2025
Zuurkasten en behuizingen Biologische veiligheidskasten
Maximale bescherming van de samples en veiligheid voor de gebruiker, met de nadruk op containment, comfort en gemak.
  • SmartFlow Plus-technologie houdt de prestaties van de dubbele DC-ventilatormotoren automatisch in evenwicht om de juiste luchtstroom te handhaven en compenseert tegelijkertijd de belastingstoestand van de beschermende HEPA-filters
  • Unieke DAVe Plus (digitale luchtstroomcontrole) systeem valideert de bescherming door de luchtstroomsnelheden te controleren met onafhankelijke druksensors die elke verandering in het uitlaatgas- en downflowplenum detecteren en alarm slaan
  • Eenvoudig te gebruiken en gemakkelijk te begrijpen grafisch display
  • De Smart Clean Plus is voorzien van een volledig te openen scharnierend venster aan de voorzijde, waardoor volledige toegang tot de 304 niet-corrosieve roestvrijstalen binnenwerkruimte mogelijk is en de binnenkast, inclusief de achterwand, gemakkelijk kan worden gereinigd/gedesinfecteerd
  • Gemotoriseerde schuifopening hoogte van 200 mm voor optimaal gebruiksgemak en efficiëntie met standaard batterij back-up om sluiting bij stroomuitval mogelijk te maken
  • Glazen zijwanden/vensters zorgen voor een lichte werkruimte en heldere, energiezuinige LED-lampen zorgen voor een beter zicht in de kast
Herasafe 2025 Class II biological safety cabinets deliver reliable performance with superior precision for a broad range of applications requiring assured safety for product, personnel and the environment. Robust construction and excellent ergonomic design are combined with autonomous safety features and a simple to understand interface that always gives clear status indication. Option of models with integrated programmable cross-beam UV disinfection system. The UV lights are installed on both side walls to illuminate the entire work surface without leaving shadows. This ensures thorough disinfection of the complete chamber for maximum sample protection.
Working height of front window: 200 mm
Certificaten: Independently tested and certified to EN 12469 standard for Class II biological safety cabinets by TÜV Nord.