VWR®, Centrifugebuizen, ASTM
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
525-1568EA 30.6 EUR
525-1568 525-1569
VWR®, Centrifugebuizen, ASTM
Buisjes Centrifugebuisjes
Borosilicaatglas 3.3, gebruikt voor de bepaling van water en sedimenten in ruwe oliën volgens testmethode ASTM D 96.
  • Hoge chemische en thermische bestendigheid
  • Hoogcontrast blauwe emaille schaalverdeling
  • Bestand tegen krachten tot 700×g
Ontwerp, schaalverdeling en toleranties voldoen aan de specificaties van ASTM (American Society for Testing Materials).
Certificaten:
ASTM E-982
Leveringsinformatie: Geleverd zonder dop.