VWR®, Centrifugebuizen, Borosilicaatglas 3.3
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
525-1578EA 43 EUR
525-1578 525-1579 525-1580 525-1581 525-1582 525-1583 525-1584 525-1585
VWR®, Centrifugebuizen, Borosilicaatglas 3.3
Buisjes Centrifugebuisjes
Herbruikbare centrifugebuizen gemaakt van borosilicaat 3.3 glas, verkrijgbaar met ronde of conische bodem, met of zonder schaalverdeling.
  • Geproduceerd uit borosilicaat 3.3 glazen buizen
  • Zeer goed bestand tegen chemicaliën en snelle temperatuurschommelingen
  • Autoclaveerbaar
  • Bestand tegen krachten tot 3500×g
Schaalverdelingen en opschriften in hoog contrasterend blauw email. Met rechte rand.
Certificaten: DIN 58970 (alleen buizen met ronde bodem).