VWR® DO-230, draagbare meterset, opgeloste zuurstof
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
664-0236EA 870 EUR
664-0236
VWR® DO-230, draagbare meterset, opgeloste zuurstof
Elektrochemische meters Zuurstofmeters
Deze nauwkeurige instrumenten meten opgeloste zuurstof in % en ppm (mg/L) en temperatuur. Een ingebouwde microprocessor slaat alle parameters met betrekking tot DO-bepalingen op, berekent en compenseert deze.
  • Grafisch kleurenaanraakscherm - maakt gelijktijdige uitlezing van de zuurstof- en temperatuurwaarde mogelijk
  • Het lage gewicht en de kleine afmetingen maken het werken op het veld eenvoudiger
  • Eenvoudig te gebruiken, nauwkeurige galvanische zuurstofsensor met 1 m kabel
  • Bij goed onderhoud kan de sensor jarenlang efficiënt werken
  • 1- of 2-punts zuurstofsensorkalibratie (bij 0% en 100% of in de lucht 0% en 20,9%)
  • Automatische temperatuurcompensatie; herinnering kalibratietijd
  • Geheugen voor 200 resultaten met tijd en datum; automatische uitschakelfunctie
Maakt het handmatig invoeren van de waarden van de luchtdruk en het zoutgehalte mogelijk voor automatische correctie van hun invloed op het resultaat van de zuurstofconcentratie in water of rioolwater gemeten in mg/l. Gebruikt voor veld- en laboratoriumwerk. Waterdichte behuizing (IP 66) maakt werken onder moeilijke omstandigheden mogelijk.
Bestelinformatie: 24 maand garantie.
Leveringsinformatie: De standaardset bevat een galvanische zuurstofsensor met een ingebouwde PT1000B-weerstand voor temperatuurmeting.