Trichloorazijnzuur 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: TCA
OR8372-1KG OR8372-250G OR8372-5KG
APOSOR8372-1KGEA 139 EUR
APOSOR8372-1KG APOSOR8372-250G APOSOR8372-5KG
Trichloorazijnzuur 99%
Trichloorazijnzuur
Formule: Cl₃CCOOH
Kookpunt: 196 °C
Smeltpunt: 52…58 °C
Dichtheid: 1,62g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004177
CAS nummer: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
UN: 1839
ADR: 8,II