CO₂-incubatoren, ICO-serie
Leverancier: MEMMERT
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
ICO50 ICO105 ICO150 ICO240
390-0985EA 4992 EUR
390-0985 390-0986 390-0987 390-0988
CO₂-incubatoren, ICO-serie
Incubatoren CO₂-incubatoren
De ICO-serie CO₂-incubatoren heeft naadloos gelaste, corrosiebestendige roestvrijstalen kamers met afgeronde randen en geen verdere installaties, waardoor een gemakkelijke en grondige reiniging is gegarandeerd. Modellen hebben TwinDISPLAY met een USB-poort voor het uploaden van programma's, het uitlezen van logs of het beschermen van apparaten via de gebruikers-ID-functie, een Ethernet-interface en een datalogger met een opslagcapaciteit van 10 jaar. Alle parameters kunnen direct worden ingesteld in de ControlCOCKPIT of de AtmoCONTROL-software, die gebruik maakt van drag-and-drop-symbolen omMore Product Information