COVID-19 Antigeen Detectie Kit, (SARS-CoV-2 N-eiwitdetectie), DNA DIAGNOSTIC
Leverancier: DNA Diagnostic
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
CV19ICEA 120 EUR
CV19IC
COVID-19 Antigeen Detectie Kit, (SARS-CoV-2 N-eiwitdetectie), DNA DIAGNOSTIC
Diagnostische systemen Clinical Reagents and Kits
De kit is een 15 minuten durende chromatografische immunoassay voor de kwalitatieve detectie van nucleoproteïne (N) antigeen van SARS-CoV-2 uit neusswabsermonsters van patiënten die verdacht worden van COVID-19-infectie.
De COVID-19 Antigeen Detection Kit is ontworpen om het SARS-CoV-2 virus op te sporen, dat verantwoordelijk is voor de ziekte COVID-19.De virusgroep Coronavirus (Coronavirus, CoV) zijn enkelstrengs, positief gestrand RNA-virus. Naast het nieuwe coronavirus dat COVID-19 veroorzaakt, blijken in totaal zes coronavirussen mensen te infecteren (HCoV-229E, HCoV-OC43, SARS-CoV, HCoV-NL63, HCoV-HKU1 en MERS-CoV)[1-3].Het uitstrijkje wordt gebruikt om een bovenste luchtwegen monster te verzamelen. De inhoud van de Buffer ampulle wordt overgebracht naar een extractiebuis, die wordt gebruikt voor de elutie van het wattenstaafje monster. Na toevoeging van een Drip Lid worden drie (3) druppels monster toegevoegd aan de detectiekaart.
De Detection Card pad is bekleed met een anti-SARS-CoV-2 N-Protein monoklonale IgY antilichaam dat is gelabeld met colloïdaal goud. Een tweede anti-SARS-CoV-2 N-Eiwit antilichaam is gecoat op het nitrocellulose membraan om de testlijn (T) te maken, en een anti-IgY secundair antilichaam is gecoat op hetzelfde nitrocellulose membraan om een controlelijn 'C' te maken. Het anti-SARS-CoV-2 N eiwitantilichaam reageert met het virusantigeen (indien aanwezig) en voert chromatografie uit langs het nitrocellulosemembraan, om te reageren met respectievelijk de testlijn en de controlelijn. Als het testresultaat geldig is, is de controlelijn visuee.
Verpakking: Elke doos bevat 25 tests.
Opgelet: De test is alleen bedoeld voor professioneel gebruik - beoogde gebruikers zijn opgeleid personeel geïnstrueerd in de in vitro diagnostische procedure.