Fluorinert™ FC-70
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3312G-250G PC3312G-1KG PC3312G-50G
APOSPC3312G-250GEA 0 EUR
APOSPC3312G-250G APOSPC3312G-1KG APOSPC3312G-50G
Fluorinert™ FC-70
Fluorinert™
Opgelet: Fluorinert is a trademark of 3M Company
Kookpunt: 201…221 °C
Smeltpunt: –25 °C
Dichtheid: 1,94 g/cm3 @ 25°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09753882
CAS nummer: 86508-42-1