8-Hydroxyquinoline-β-D-glucopyranoside
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BI4356-100MG BI4356-250MG BI4356-50MG
APOSBI4356-100MGEA 176 EUR
APOSBI4356-100MG APOSBI4356-250MG APOSBI4356-50MG
8-Hydroxyquinoline-β-D-glucopyranoside
8-Hydroxyquinoline-β-D-glucopyranoside
Formule: C₁₅H₁₇NO₆
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00063950
CAS nummer: 29266-96-4