7-[4-(2,2-Diphosphonoethyl)piperazin-1-yl]-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid dihydrobromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BIA0220-1G BIA0220-5G
APOSBIA0220-1GEA 0 EUR
APOSBIA0220-1G APOSBIA0220-5G
7-[4-(2,2-Diphosphonoethyl)piperazin-1-yl]-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid dihydrobromide
7-[4-(2,2-Diphosphonoethyl)piperazin-1-yl]-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid dihydrobromide
Formule: C₁₇H₂₃FN₄O₉P₂·2BrH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18072177
CAS nummer: 434341-03-4