5-Amino-DL-tryptophan
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIA4013-250MG BIA4013-100MG BIA4013-500MG
APOSBIA4013-250MGEA 308 EUR
APOSBIA4013-250MG APOSBIA4013-100MG APOSBIA4013-500MG
5-Amino-DL-tryptophan
5-Amino-DL-tryptophan
Formule: C₁₁H₁₃N₃O₂
Smeltpunt: 270 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD02683918
CAS nummer: 6383-69-3