Biotinyl-6-aminoquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIB1154-10MG BIB1154-25MG BIB1154-5MG
APOSBIB1154-10MGEA 220 EUR
APOSBIB1154-10MG APOSBIB1154-25MG APOSBIB1154-5MG
Biotinyl-6-aminoquinoline
Biotinyl-6-aminoquinoline
Formule: C₁₉H₂₂N₄O₂S
Smeltpunt: 211…215 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00063390
CAS nummer: 91853-89-3