5-Bromo-4-chloro-(1H-indol-3-yl) butanoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
BIB1174-100MG BIB1174-1G BIB1174-250MG
APOSBIB1174-100MGEA 95 EUR
APOSBIB1174-100MG APOSBIB1174-1G APOSBIB1174-250MG
5-Bromo-4-chloro-(1H-indol-3-yl) butanoate
5-Bromo-4-chloro-(1H-indol-3-yl) butanoate
Formule: C₁₂H₁₁BrClNO₂
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00083261
CAS nummer: 129541-43-1