5-Bromo-4-chloro-3-indolyl caprylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIB1401-250MG BIB1401-1G BIB1401-5G
APOSBIB1401-250MGEA 93.5 EUR
APOSBIB1401-250MG APOSBIB1401-1G APOSBIB1401-5G
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl caprylate
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl caprylate
Formule: C₁₆H₁₉BrClNO₂
Smeltpunt: 57…60 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00083263
CAS nummer: 129541-42-0