5-Bromo-4-chloro-3-indolyl nonanoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIB1403-250MG BIB1403-500MG
APOSBIB1403-250MGEA 269 EUR
APOSBIB1403-250MG APOSBIB1403-500MG
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl nonanoate
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl nonanoate
Formule: C₁₇H₂₁BrClNO₂
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD02683900
CAS nummer: 133950-77-3
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III