5-Bromo-6-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIB1419-1G BIB1419-250MG BIB1419-5G
APOSBIB1419-1GEA 220 EUR
APOSBIB1419-1G APOSBIB1419-250MG APOSBIB1419-5G
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt
Formule: C₈H₄BrClNO₄P·2Na
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD01311741
CAS nummer: 404366-59-2