5-Bromo-3-indolyl phosphate, p-toluidine salt
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIB6014-1G BIB6014-500MG BIB6014-5G
APOSBIB6014-1GEA 87.6 EUR
APOSBIB6014-1G APOSBIB6014-500MG APOSBIB6014-5G
5-Bromo-3-indolyl phosphate, p-toluidine salt
5-Bromo-3-indolyl phosphate, p-toluidine salt
Formule: C₈H₇BrNO₄P·C₇H₉N
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD03427361
CAS nummer: 80008-69-1