5-Chloro-6-methoxyindole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Chloro-6-methoxy-1H-indole
BIB6030-1G BIB6030-250MG
APOSBIB6030-1GEA 155 EUR
APOSBIB6030-1G APOSBIB6030-250MG
5-Chloro-6-methoxyindole
5-Chloro-6-methoxyindole
Formule: C₉H₈ClNO
Smeltpunt: 109…110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04972054
CAS nummer: 90721-60-1
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable