5-Chloro-DL-tryptophan
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Amino-3-(5-chloro-1H-indol-3-yl)propanoic acid
BIB6032-2.5G BIB6032-500MG
APOSBIB6032-2.5GEA 760 EUR
APOSBIB6032-2.5G APOSBIB6032-500MG
5-Chloro-DL-tryptophan
5-Chloro-DL-tryptophan
Formule: C₁₁H₁₁ClN₂O₂
Smeltpunt: 278…279 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01074499
CAS nummer: 154-07-4