D-Glucuronic acid, sodium salt monohydrate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Sodium D-glucuronate
BIB6055-100G BIB6055-250G BIB6055-500G
APOSBIB6055-100GEA 123 EUR
APOSBIB6055-100G APOSBIB6055-250G APOSBIB6055-500G
D-Glucuronic acid, sodium salt monohydrate
D-Glucuronic acid, sodium salt monohydrate
Formule: C₆H₉O₇·Na·H₂O
MW: 234.137 g/mol
Smeltpunt: 138 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00151051
CAS nummer: 14984-34-0
EINECS: 239-065-7