8-Hydroxyquinoline-β-D-glucuronic acid, sodium salt
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIB6070-1G BIB6070-5G BIB6070-500MG
APOSBIB6070-1GEA 479 EUR
APOSBIB6070-1G APOSBIB6070-5G APOSBIB6070-500MG
8-Hydroxyquinoline-β-D-glucuronic acid, sodium salt
8-Hydroxyquinoline-β-D-glucuronic acid, sodium salt
Formule: C₁₅H₁₄NO₇·Na
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD02683911
CAS nummer: 207728-71-0