5-Hydroxytryptophol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(2-Hydroxyethyl)-1H-indol-5-ol
BIB6072-1G BIB6072-250MG
APOSBIB6072-1GEA 292 EUR
APOSBIB6072-1G APOSBIB6072-250MG
5-Hydroxytryptophol
5-Hydroxytryptophol
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177.1998 g/mol
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00047197
CAS nummer: 154-02-9