Indole-3-acetyl-L-valine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: N-(3-Indolylacetyl)-L-valine
BIB6077-1G BIB6077-500MG
APOSBIB6077-1GEA 211 EUR
APOSBIB6077-1G APOSBIB6077-500MG
Indole-3-acetyl-L-valine
Indole-3-acetyl-L-valine
Formule: C₁₅H₁₈N₂O₃
Smeltpunt: 196…199 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00075402
CAS nummer: 57105-42-7