5-Iodo-3-indolyl-β-D-galactopyranoside
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIB6084-100MG BIB6084-500MG BIB6084-250MG
APOSBIB6084-100MGEA 117 EUR
APOSBIB6084-100MG APOSBIB6084-500MG APOSBIB6084-250MG
5-Iodo-3-indolyl-β-D-galactopyranoside
5-Iodo-3-indolyl-β-D-galactopyranoside
Formule: C₁₄H₁₆INO₆
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00798400
CAS nummer: 36473-36-6