6-Methoxyindole-3-acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(6-Methoxy-1H-indol-3-yl)acetic acid
BIB6101-1G BIB6101-500MG BIB6101-2.5G
APOSBIB6101-1GEA 74.6 EUR
APOSBIB6101-1G APOSBIB6101-500MG APOSBIB6101-2.5G
6-Methoxyindole-3-acetic acid
6-Methoxyindole-3-acetic acid
Formule: C₁₁H₁₁NO₃
Smeltpunt: 163…165 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01548400
CAS nummer: 103986-22-7