1-O-Methyl-β-D-glucuronic acid sodium salt
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl β-D-glucuronate Sodium salt
BIB6106-1G BIB6106-500MG BIB6106-5G
APOSBIB6106-1GEA 213 EUR
APOSBIB6106-1G APOSBIB6106-500MG APOSBIB6106-5G
1-O-Methyl-β-D-glucuronic acid sodium salt
1-O-Methyl-β-D-glucuronic acid sodium salt
Formule: C₇H₁₁O₇·Na
Smeltpunt: 270…273 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00083405
CAS nummer: 134253-42-2