4-Nitrophenyl-β-D-lactopyranoside
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BIB6128-1G BIB6128-500MG
APOSBIB6128-1GEA 970 EUR
APOSBIB6128-1G APOSBIB6128-500MG
4-Nitrophenyl-β-D-lactopyranoside
4-Nitrophenyl-β-D-lactopyranoside
Formule: C₁₈H₂₅NO₁₃
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00069843
CAS nummer: 4419-94-7