4-Nitrophenyl-α-D-maltohexaoside
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIB6130-1G BIB6130-250MG BIB6130-500MG
APOSBIB6130-1GEA 723 EUR
APOSBIB6130-1G APOSBIB6130-250MG APOSBIB6130-500MG
4-Nitrophenyl-α-D-maltohexaoside
4-Nitrophenyl-α-D-maltohexaoside
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00065704
CAS nummer: 74173-30-1