4-Nitrophenyl-β-D-maltopyranoside
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIB6132-1G BIB6132-500MG
APOSBIB6132-1GEA 409 EUR
APOSBIB6132-1G APOSBIB6132-500MG
4-Nitrophenyl-β-D-maltopyranoside
4-Nitrophenyl-β-D-maltopyranoside
Formule: C₁₈H₂₅NO₁₃
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00069844
CAS nummer: 56846-39-0