Monocerin
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIBR1065-1MG BIBR1065-5MG
APOSBIBR1065-1MGEA 234 EUR
APOSBIBR1065-1MG APOSBIBR1065-5MG
Monocerin
Monocerin
Formule: C₁₆H₂₀O₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08274586
CAS nummer: 30270-60-1