2-Acetamido-1,3-di-O-acetyl-2-deoxy-4,6-O-isopropylidene-D-glucopyranose ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BICL4010-1G BICL4010-2G BICL4010-5G
APOSBICL4010-1GEA 285 EUR
APOSBICL4010-1G APOSBICL4010-2G APOSBICL4010-5G
2-Acetamido-1,3-di-O-acetyl-2-deoxy-4,6-O-isopropylidene-D-glucopyranose ≥98%
2-Acetamido-1,3-di-O-acetyl-2-deoxy-4,6-O-isopropylidene-D-glucopyranose
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 73024-78-9