1,6-Anhydro-2-azido-2-deoxy-β-D-glucopyranose ≥99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BICL4013-1G BICL4013-500MG BICL4013-2G
APOSBICL4013-1GEA 593 EUR
APOSBICL4013-1G APOSBICL4013-500MG APOSBICL4013-2G
1,6-Anhydro-2-azido-2-deoxy-β-D-glucopyranose ≥99%
1,6-Anhydro-2-azido-2-deoxy-β-D-glucopyranose
Formule: C₆H₉N₃O₄
Smeltpunt: 128…129 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD16660958
CAS nummer: 67546-20-7