2,6-Anhydro-3-deoxy-D-glycero-D-galacto-non-2-enoic acid ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BICL4029-1MG BICL4029-5MG BICL4029-2MG
APOSBICL4029-1MGEA 249 EUR
APOSBICL4029-1MG APOSBICL4029-5MG APOSBICL4029-2MG
2,6-Anhydro-3-deoxy-D-glycero-D-galacto-non-2-enoic acid ≥98%
2,6-Anhydro-3-deoxy-D-glycero-D-galacto-non-2-enoic acid
Formule: C₉H₁₄O₈
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02683259
CAS nummer: 188854-96-8