6-O-Benzoyl-3-O-benzyl-1,2-O-isopropylidene-5-O-mesyl-α-D-glucofuranose ≥99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 6-O-Benzoyl-3-O-benzyl-1,2-O-isopropylidene-5-O-methanesulphonyl-α-D-glucofuranose
BICL4045-1G BICL4045-2G BICL4045-5G
APOSBICL4045-1GEA 395 EUR
APOSBICL4045-1G APOSBICL4045-2G APOSBICL4045-5G
6-O-Benzoyl-3-O-benzyl-1,2-O-isopropylidene-5-O-mesyl-α-D-glucofuranose ≥99%
6-O-Benzoyl-3-O-benzyl-1,2-O-isopropylidene-5-O-mesyl-α-D-glucofuranose
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 134198-40-6