3,4-Dideoxyglucosone-3-ene ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
3,4-DGE
BICL4066-1MG
BICL4066-5MG
BICL4066-2MG
APOSBICL4066-1MGEA
520
EUR
APOSBICL4066-1MG
APOSBICL4066-5MG
APOSBICL4066-2MG
3,4-Dideoxyglucosone-3-ene ≥98%
3,4-Dideoxyglucosone-3-ene
Formule:
C₆H₈O₄ MW: 144.125 g/mol Bewaar temperatuur: Vriezer |
MDL Nummer:
MFCD02683312 CAS nummer: 252006-38-5 |