2,4-Dinitrophenyl 2-deoxy-2-fluoro-β-D-glucopyranoside ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BICL4069-10MG BICL4069-5MG BICL4069-2MG
APOSBICL4069-10MGEA 1320 EUR
APOSBICL4069-10MG APOSBICL4069-5MG APOSBICL4069-2MG
2,4-Dinitrophenyl 2-deoxy-2-fluoro-β-D-glucopyranoside ≥98%
2,4-Dinitrophenyl 2-deoxy-2-fluoro-β-D-glucopyranoside
Formule: C₁₂H₁₃FN₂O₉
Smeltpunt: 83…86 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00132931
CAS nummer: 111495-86-4