3,4-Di-O-acetyl-1,6-anhydro-2-deoxy-2-fluoro-β-D-glucopyranose ≥99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BICL4074-100MG BICL4074-250MG BICL4074-500MG
APOSBICL4074-100MGEA 325 EUR
APOSBICL4074-100MG APOSBICL4074-250MG APOSBICL4074-500MG
3,4-Di-O-acetyl-1,6-anhydro-2-deoxy-2-fluoro-β-D-glucopyranose ≥99%
3,4-Di-O-acetyl-1,6-anhydro-2-deoxy-2-fluoro-β-D-glucopyranose
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 23236-00-2