1,6:2,3-Dianhydro-4-O-(2',3',4',6'-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl)-β-D-mannopyranose ≥99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BICL4080-100MG BICL4080-250MG
APOSBICL4080-100MGEA 450 EUR
APOSBICL4080-100MG APOSBICL4080-250MG
1,6:2,3-Dianhydro-4-O-(2',3',4',6'-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl)-β-D-mannopyranose ≥99%
1,6:2,3-Dianhydro-4-O-(2',3',4',6'-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl)-β-D-mannopyranose
Formule: C₂₀H₂₆O₁₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 103702-87-0