Ethyl 2,3,4,6-tetra-O-benzyl-1-thio-β-D-glucopyranoside ≥99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BICL4094-1G BICL4094-2G
APOSBICL4094-1GEA 423 EUR
APOSBICL4094-1G APOSBICL4094-2G
Ethyl 2,3,4,6-tetra-O-benzyl-1-thio-β-D-glucopyranoside ≥99%
Ethyl 2,3,4,6-tetra-O-benzyl-1-thio-β-D-glucopyranoside
Formule: C₃₆H₄₀O₅S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13182858
CAS nummer: 108739-67-9