Ethyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1-thio-β-D-glucopyranoside ≥99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Acetoxymethyl)-6-(ethylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate
BICL4095-10G BICL4095-5G
APOSBICL4095-10GEA 290 EUR
APOSBICL4095-10G APOSBICL4095-5G
Ethyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1-thio-β-D-glucopyranoside ≥99%
Ethyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1-thio-β-D-glucopyranoside
Formule: C₁₆H₂₄O₉S
MW: 392.4214 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04114310
CAS nummer: 52645-73-5