D-Glucose-1,6-13C2 Chem. 99% min. Isot. 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BICL4104-100MG BICL4104-250MG BICL4104-50MG
APOSBICL4104-100MGEA 590 EUR
APOSBICL4104-100MG APOSBICL4104-250MG APOSBICL4104-50MG
D-Glucose-1,6-13C2 Chem. 99% min. Isot. 99%
D-Glucose-1,6-13C2
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 201741-04-0