L-Iduronic acid ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BICL4120-10MG BICL4120-25MG BICL4120-50MG
APOSBICL4120-10MGEA 296 EUR
APOSBICL4120-10MG APOSBICL4120-25MG APOSBICL4120-50MG
L-Iduronic acid ≥98%
L-Iduronic acid
Formule: C₆H₁₀O₇
Smeltpunt: 136…140 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00270009
CAS nummer: 2073-35-0