4-Methylphenyl 1-thio-β-D-glucopyranoside ≥99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BICL4145-1G BICL4145-5G BICL4145-2G
APOSBICL4145-1GEA 233 EUR
APOSBICL4145-1G APOSBICL4145-5G APOSBICL4145-2G
4-Methylphenyl 1-thio-β-D-glucopyranoside ≥99%
4-Methylphenyl 1-thio-β-D-glucopyranoside
Formule: C₁₃H₁₈O₅S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11045365
CAS nummer: 1152-39-2