4-Nitrophenyl 1-thio-β-D-glucopyranoside ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: p-Nitrophenyl 1-thio-β-D-glucoside
BICL4181-100MG BICL4181-250MG BICL4181-50MG
APOSBICL4181-100MGEA 450 EUR
APOSBICL4181-100MG APOSBICL4181-250MG APOSBICL4181-50MG
4-Nitrophenyl 1-thio-β-D-glucopyranoside ≥98%
4-Nitrophenyl 1-thio-β-D-glucopyranoside
Smeltpunt: 163…164 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
CAS nummer: 2788-56-9