2-Nitrophenyl 2,3,6,2',3',4',6'-hepta-O-acetyl-β-D-cellobioside ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BICL4184-250MG BICL4184-500MG BICL4184-100MG
APOSBICL4184-250MGEA 437 EUR
APOSBICL4184-250MG APOSBICL4184-500MG APOSBICL4184-100MG
2-Nitrophenyl 2,3,6,2',3',4',6'-hepta-O-acetyl-β-D-cellobioside ≥98%
2-Nitrophenyl 2,3,6,2',3',4',6'-hepta-O-acetyl-β-D-cellobioside
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 70867-22-0