3,4,6-Tri-O-acetyl-1,2-dideoxy-1,2-difluoro-β-D-glucopyranose ≥99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BICL4216-100MG BICL4216-250MG BICL4216-500MG
APOSBICL4216-100MGEA 353 EUR
APOSBICL4216-100MG APOSBICL4216-250MG APOSBICL4216-500MG
3,4,6-Tri-O-acetyl-1,2-dideoxy-1,2-difluoro-β-D-glucopyranose ≥99%
3,4,6-Tri-O-acetyl-1,2-dideoxy-1,2-difluoro-β-D-glucopyranose
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 29069-93-0