2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-1-O-trichloroacetimidoyl-α-D-galactopyranoside ≥99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BICL4217-1G BICL4217-5G
APOSBICL4217-1GEA 62.9 EUR
APOSBICL4217-1G APOSBICL4217-5G
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-1-O-trichloroacetimidoyl-α-D-galactopyranoside ≥99%
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-1-O-trichloroacetimidoyl-α-D-galactopyranoside
Formule: C₁₆H₂₀Cl₃NO₁₀
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07369652
CAS nummer: 353264-42-3