2-Azidoethyl 2-acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-β-D-glucopyranoside ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Azidoethyl 3,4,6-tri-O-acetyl-β-D-GlcNAc, 2-Azidoethyl 2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside 3,4,6-triacetate, 2-Azidoethyl 3,4,6-tri-O-acetyl-2-(acetylamino)-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
BICL4226-250MG BICL4226-500MG BICL4226-100MG
APOSBICL4226-250MGEA 614 EUR
APOSBICL4226-250MG APOSBICL4226-500MG APOSBICL4226-100MG
2-Azidoethyl 2-acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-β-D-glucopyranoside ≥98%
2-Azidoethyl 2-acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
Formule: C₁₆H₂₄N₄O₉
MW: 416.383 g/mol
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD19981038
CAS nummer: 142072-11-5