Tolcapone 3-O-β-D-glucuronide ≥95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BICL4230-1MG BICL4230-2MG BICL4230-5MG
APOSBICL4230-1MGEA 380 EUR
APOSBICL4230-1MG APOSBICL4230-2MG APOSBICL4230-5MG
Tolcapone 3-O-β-D-glucuronide ≥95%
Tolcapone 3-O-β-D-glucuronide
Formule: C₂₀H₁₉NO₁₁
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09952292
CAS nummer: 204853-33-8