Methyl 2,3,4-tri-O-acetyl-6-azido-6-deoxy-α-D-glucopyranoside ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BICL4233-1G BICL4233-500MG BICL4233-2G
APOSBICL4233-1GEA 858 EUR
APOSBICL4233-1G APOSBICL4233-500MG APOSBICL4233-2G
Methyl 2,3,4-tri-O-acetyl-6-azido-6-deoxy-α-D-glucopyranoside ≥98%
Methyl 2,3,4-tri-O-acetyl-6-azido-6-deoxy-α-D-glucopyranoside
Formule: C₁₃H₁₉N₃O₈
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08703846
CAS nummer: 21893-05-0